Imprimer
Propyltriméthoxysilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21033.14 B21033.22 B21033.36
B21033.14EA 27.2 EUR
B21033.14 B21033.22 B21033.36
Propyltriméthoxysilane ≥98%
Propyltriméthoxysilane
Purity: 98+% CAS No.: 1067-25-0 Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH3)3 Formula Weight: 164.28 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 2070458 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00043026
Formule: C₆H₁₆O₃Si
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 0.935
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043026
Numéro CAS: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
ADR: 3,III