Imprimer
Propyltriéthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B20997.22 B20997.36
B20997.22EA 121 EUR
B20997.22 B20997.36
Propyltriéthoxysilane ≥97%
Propyltriéthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2550-02-9 Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 206.36 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.3965 Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1748158 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026756
Formule: C₉H₂₂O₃Si
Numéro MDL: MFCD00026756
Numéro CAS: 2550-02-9