Octyltriméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
42698.06
42698.14
42698.22
42698.06EA
40.5
EUR
42698.06
42698.14
42698.22
Octyltriméthoxysilane ≥97%
Octyltriméthoxysilane
Purity: 97+%
CAS No.: 3069-40-7
Molecular Formula: C11H26O3Si
Formula Weight: 234.41
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.907
Refractive Index: 1.417
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 75°/0.1mm
MDL No.: MFCD00043053
Formule:
C₁₁H₂₆O₃Si Point d'ébullition: 75 °C (0.1 mmHg) Densité: 0.907 Point d'éclair: 102 °C (216 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043053 Numéro CAS: 3069-40-7 EINECS: 221-338-7 |