Imprimer
Octyltriéthoxysilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
L04407.18EA 34.1 EUR
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
Octyltriéthoxysilane 95%
Octyltriéthoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 2943-75-1 Molecular Formula: CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 276.49 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -40° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 2325287 MDL No.: MFCD00039883
Formule: C₁₄H₃₂O₃Si
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0.878
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039883
Numéro CAS: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2