Imprimer
Méthyltriméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23594.AK B23594.AU
B23594.AKEA 42 EUR
B23594.AK B23594.AU
Méthyltriméthoxysilane ≥97%
Méthyltriméthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 1185-55-3 Molecular Formula: CH3Si(OCH3)3 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 9°(48°F) Refractive Index: 1.3700 Boiling Point: 102-103° Beilstein Reference: 1736151 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008342
Formule: C₄H₁₂O₃Si
Point d'ébullition: 102…103 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.955
Point d'éclair: 9 °C (48 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
ADR: 3,II