Imprimer
Hexyltriéthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L16521.14 L16521.22
L16521.14EA 48.4 EUR
L16521.14 L16521.22
Hexyltriéthoxysilane ≥97%
Hexyltriéthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 18166-37-5 Molecular Formula: C12H28O3Si Formula Weight: 248.44 Flash Point: 95°(203°F) Boiling Point: 115°/18mm MDL No.: MFCD00087744
Formule: C₁₂H₂₈O₃Si
Point d'ébullition: 115 °C (18 mmHg)
Densité: 0.860
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087744
Numéro CAS: 18166-37-5