Imprimer
Ethyltriéthoxysilane 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L16495.AC L16495.AE
L16495.ACEA 51.1 EUR
L16495.AC L16495.AE
Ethyltriéthoxysilane 96%
Ethyltriéthoxysilane
Purity: 96% CAS No.: 78-07-9 Molecular Formula: (CH3CH2O)2SiCH2CH3 Formula Weight: 192.33 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -78° Boiling Point: 158-159° Beilstein Reference: 1362028 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026754
Formule: C₈H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 158…159 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.896
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026754
Numéro CAS: 78-07-9
EINECS: 201-080-1
ADR: 3,III