Imprimer
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
8.19172.0100EA 93.8 EUR
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine
Formule: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 261…263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008173
Numéro CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble,Hydrolysis
Molar Mass 222.36 g/mol
Boiling Point 261 - 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hill Formula C8H22N2O3Si