Imprimer
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 58.6 EUR
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane 95%
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 194 °C (760 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008206
Numéro CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %