Imprimer
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 51.7 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221.37 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
ONU: 3267
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2