Imprimer
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 33.2 EUR
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane 99%
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,942 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA