Imprimer
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
8.41807.0100EA 0 EUR
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane
Formule: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236.34 g/mol
Point d'ébullition: 299
Point de fusion: 0
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005144
Numéro CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) immiscible,(decomposition)
Molar Mass 236.34 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Explosion Limit 0.43 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (100 g/l, H2O)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (25 °C)