(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 2530-83-8
Molecular Formula: C9H20O5Si
Formula Weight: 236.34
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₉H₂₀O₅Si MW: 236.34 g/mol Point d'ébullition: 119…121 °C (2 mmHg) Point de fusion: < –70 °C Densité: 1.072 Point d'éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005144 Numéro CAS: 2530-83-8 EINECS: 219-784-2 |