Imprimer
Vinyltriéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08276.0100 8.08276.0500
8.08276.0100EA 38.1 EUR
8.08276.0100 8.08276.0500
Vinyltriéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Vinyltriéthoxysilane
Formule: C₈H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009063
Numéro CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 190.31 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3966 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.53 - 15 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C