Imprimer
Vinyltriéthoxysilane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
174610250 174615000
ACRO174610250EA 18.5 EUR
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriéthoxysilane 97%
Vinyltriéthoxysilane
Formule: C₈H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009063
Numéro CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %