Imprimer
Carbone disulfure ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
270660-1LEA 148 EUR
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
Carbone disulfure ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Carbone disulfure
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 1.264 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 750 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 410 nm Max. 0.05
Absorbance at 403 nm Max. 0.10
Absorbance at 394 nm Max. 0.25
Absorbance at 388 nm Max. 0.50
Absorbance at 386 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 212 °F
Explosion Limit 50 %
Vapor Density 2.67 (vs air)