Imprimer
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 99, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Tetraethoxysilane
24004.290EA 108 EUR
24004.290 24004.360
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 99, GPR RECTAPUR®
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Point d'ébullition: 168
Point de fusion: –85,5 °C
Densité: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
ONU: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %