Imprimer
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetraethoxysilane
14082.18 14082.36 14082.A4 14082.57
14082.18EA 24.4 EUR
14082.18 14082.36 14082.A4 14082.57
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 99
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Purity: 99+% CAS No.: 78-10-4 Molecular Formula: C8H20O4Si Formula Weight: 208.33 Flash Point: 46°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.3820 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 168° Beilstein Reference: 1422225 Merck Reference: 14,3851 UN No.: 1292 MDL No.: MFCD00009062
As a binding agent and as a polymerization catalyst
Formule: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.934
Point d'éclair: 46 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
ONU: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882