Imprimer
Gel de silice amorphe S.A. 205-245 m²/g, fumé, traitement de surface
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42782.18 42782.30 42782.A1
42782.18EA 40.1 EUR
42782.18 42782.30 42782.A1
Gel de silice amorphe S.A. 205-245 m²/g, fumé, traitement de surface
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 mesh powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 MDL No.: MFCD00011232
Coatings, thermal insulation, silicones
Formule: SiO₂
Point de fusion: ~ 2230 °C
Densité: 2.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4