Imprimer
Kieselguhr Reag. Ph. Eur., GR pour analyses, purifié et calciné , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diatomaceous silica, Diatomaceous earth, Siliceous earth, Infusorial earth, Diatomite, Celite
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
1.07910.0250EA 72.4 EUR
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
Kieselguhr Reag. Ph. Eur., GR pour analyses, purifié et calciné , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Kieselguhr
Formule: O₂Si
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: >450 °C
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water) 44809
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C) ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm) about 98
Bulk density about 20