Imprimer
Plomb (IV) oxyde 97+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead dioxide
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 48.9 EUR
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
Plomb (IV) oxyde 97+%, très pur
Plomb (IV) oxyde
Formule: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011165
Numéro CAS: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
ONU: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,05424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %