Etain (IV) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Tin tetraiodide
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formule:
I₄Sn MW: 626.33 g/mol Point d'ébullition: 340 °C Point de fusion: ∼ 143 °C Densité: 4.46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036272 Numéro CAS: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 ONU: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8777 |