Imprimer
Etain (II) chlorure ∼99%, anhydre, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 116 EUR
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
Etain (II) chlorure ∼99%, anhydre, poudre cristalline blanche
Etain (II) chlorure
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Formule: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Point d'ébullition: 652 °C (lit.)                      
Point de fusion: 246
Densité: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861