Imprimer
Plomb (II) nitrate 99,999 Metals basis, Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead dinitrate
10727.18 10727.30
10727.18EA 145 EUR
10727.18 10727.30
Plomb (II) nitrate 99,999 Metals basis, Puratronic®
Plomb (II) nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Physical Form: Powder Density: 4.530 Melting Point: 470° dec. Merck Reference: 14,5414 UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Point de fusion: 470 °C (déc.)
Densité: 4.530
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,5414