Imprimer
Carbure de silicium, en poudre fine 320 grit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
A16601.36EA 54.2 EUR
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
Carbure de silicium, en poudre fine 320 grit
Carbure de silicium
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: Powder Density: 3.16 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formule: SiC
MW: 40.1 g/mol
Point de fusion: 2700
Densité: 3.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM