Carbure de silicium, en poudre grossière 46 grit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14470.0C
A14470.0E
A14470.36
A14470.0CEA
626
EUR
A14470.0C
A14470.0E
A14470.36
Carbure de silicium, en poudre grossière 46 grit
Carbure de silicium
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formule:
SiC MW: 40.1 g/mol Point de fusion: 2700 Densité: 3.16 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049531 Numéro CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |