Imprimer
Carbure de silicium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43332.A3 43332.36
43332.A3EA 604 EUR
43332.A3 43332.36
Carbure de silicium ≥99% (base métaux)
Carbure de silicium
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Physical Form: -325 Mesh Powder, Black Density: 3.16 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 2700° Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Formule: SiC
MW: 40.1 g/mol
Point de fusion: 2700
Densité: 3.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM