Imprimer
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
206260010 206260025 206261000
ACRO206260010EA 113 EUR
ACRO206260010 ACRO206260025 ACRO206261000
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté 99%, pur
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 93,5 °C
Densité: 1,64 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149958
Numéro CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.5 to 102.5 %
Loss on drying 45 % to 48 % (2 g, 300°C)