Imprimer
Triséléniure de diindium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
88280.06 88280.14
88280.06EA 181 EUR
88280.06 88280.14
Triséléniure de diindium ≥99.99% (base métaux)
Triséléniure de diindium
Purity: 99.99% CAS No.: 12056-07-4 Molecular Formula: In2Se3 Formula Weight: 466.52 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.67 Melting Point: ca 890° MDL No.: MFCD00016147
Formule: In₂Se₃
Point de fusion: ∼ 890 °C
Densité: 5.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016147
Numéro CAS: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
ONU: 3283
ADR: 6.1,III