Imprimer
Antimoniure d'indium ≥99.99% (base métaux), qualité électronique for the electronics industry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
88460.09 88460.18 88460.04
88460.09EA 207 EUR
88460.09 88460.18 88460.04
Antimoniure d'indium ≥99.99% (base métaux), qualité électronique for the electronics industry
Antimoniure d'indium
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-41-0 Molecular Formula: InSb Formula Weight: 236.57 Physical Form: Pieces Density: 5.75 at m.p. Melting Point: 535° Merck Reference: 14,4948 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016146
In semiconductor electronics, as an infrared detector and filter
Formule: InSb
MW: 236.58 g/mol
Point de fusion: 535 °C
Densité: 5.75 (m.p.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016146
Numéro CAS: 1312-41-0
EINECS: 215-192-3
ONU: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,4948