Imprimer
Indium (III) sulfure ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diindium trisulphide, Indium trisulphide
44835.04 44835.09 44835.18
44835.04EA 50.7 EUR
44835.04 44835.09 44835.18
Indium (III) sulfure ≥99.98% (base métaux)
Indium (III) sulfure
Purity: 99.98% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011061
Formule: In₂S₃
MW: 325.84 g/mol
Point de fusion: 1050 °C
Densité: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011061
Numéro CAS: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3