Imprimer
Acide borique, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00164.1000 1.00164.9025
1.00164.1000EA 116 EUR
1.00164.1000 1.00164.9025
Acide borique, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM