Imprimer
Borate de triméthyle 99,9995 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
22975.09 22975.18 22975.30
22975.09EA 40.9 EUR
22975.09 22975.18 22975.30
Borate de triméthyle 99,9995 Metals basis
Borate de triméthyle
Purity: 99.9995+% CAS No.: 121-43-7 Molecular Formula: C3H9BO3 Formula Weight: 103.92 Flash Point: -8°(17°F) Physical Form: Liquid Density: 0.915 Refractive Index: 1.3610 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -34° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,9712 UN No.: 2416 MDL No.: MFCD00008346
Formule: C₃H₉BO₃
MW: 103.91 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.915
Point d'éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
ONU: 2416
ADR: 3 II
Merck Index: 14,9712