Borate de triéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
139582500
139580010
ACRO139582500EA
88.7
EUR
ACRO139582500
ACRO139580010
Borate de triéthyle 97%
Borate de triéthyle
Formule:
C₆H₁₅BO₃ Point d'ébullition: 117…118 °C (760 mmHg) Point de fusion: –84,5 °C Densité: 0,858 g/cm³ Point d'éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012846 Numéro CAS: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 ONU: 1176 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |