Imprimer
Indium (III) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
12544.09 12544.18 12544.30
12544.09EA 132 EUR
12544.09 12544.18 12544.30
Indium (III) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Indium (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formule: In₂O₃
MW: 277.64 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 7.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011060
Numéro CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952