Imprimer
Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 12 heures
Fournisseur: ALUMINES DURMAX
20993.266 20993.296
20993.266EA 108 EUR
20993.266 ALUD20993.296
Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 12 heures
Aluminium oxyde
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355