Imprimer
Aluminium oxyde substrat 10x10x0.5 mm, poli des deux côtés A plane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
41426.KT 41426.KU
41426.KTEA 102 EUR
41426.KT 41426.KU
Aluminium oxyde substrat 10x10x0.5 mm, poli des deux côtés A plane
Aluminium oxyde
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980
Point de fusion: 2045
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355