Imprimer
Aluminium oxyde, monocristal
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40259.KG 40259.KJ
40259.KGEA 210 EUR
40259.KG 40259.KJ
Aluminium oxyde, monocristal
Aluminium oxyde
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355