Imprimer
Nitrure d'aluminium, tige, ronde, Ø 10 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum nitride
42998.DW 42998.DO
42998.DWEA 754 EUR
42998.DW 42998.DO
Nitrure d'aluminium, tige, ronde, Ø 10 mm
Nitrure d'aluminium
CAS No.: 24304-00-5 Physical Form: Rod Density: 3.26 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2200° MDL No.: MFCD00003429
Formule: AlN
MW: 40.99 g/mol
Point d'ébullition: 2517
Point de fusion: >2200 °C
Densité: 3.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003429
Numéro CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366