Nitrure d'aluminium (≥32,0% N)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
CAS No.: 24304-00-5
Molecular Formula: AlN
Formula Weight: 40.99
Physical Form: -325 Mesh Powder, typically
Formule:
AlN Point d'ébullition: 2517 °C (1013 hPa) Point de fusion: >2200 °C Densité: 3,26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003429 Numéro CAS: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 14,353 |