Imprimer
Indium (III) iodure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11854.04 11854.09 11854.18
11854.04EA 115 EUR
11854.04 11854.09 11854.18
Indium (III) iodure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Indium (III) iodure
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: I3In Formula Weight: 495.53 Physical Form: Crystalline Density: 4.69 Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016151
Formule: I₃In
MW: 495.53 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016151
Numéro CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ONU: 3260
ADR: 8 III