Imprimer
Bromure d'aluminium ≥99.997% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum bromide
89065.06 89065.14
89065.06EA 80.3 EUR
89065.06 89065.14
Bromure d'aluminium ≥99.997% (base métaux)
Bromure d'aluminium
Purity: 99.997% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Crystalline Density: 3.21 Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° Merck Reference: 14,332 UN No.: 1725 MDL No.: MFCD00003421
Formule: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 97.5 °C
Densité: 3.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
ONU: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 14,332