Imprimer
Magnésium sulfate
Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
359154.9025 359154.9050
LOHM359154.9025EA 0 EUR
LOHM359154.9025 LOHM359154.9050
Magnésium sulfate
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Point de fusion: 1127
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM