Imprimer
Magnésium sulfate, anhydre ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
33337.36 33337.A3 33337.A9
33337.36EA 72.3 EUR
33337.36 33337.A3 33337.A9
Magnésium sulfate, anhydre ≥99.5%
Magnésium sulfate
Purity: 99.5% min CAS No.: 7487-88-9 Molecular Formula: MgSO4 Formula Weight: 120.37 Physical Form: Powder Density: 2.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1124° dec. Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00011110
Suitable for sensitive molecular biology applications
Formule: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Point de fusion: 1124 °C (déc.)
Densité: 2.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM