Imprimer
Magnésium sulfate, anhydre 97%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
413480050 413485000 413480025 413480250
ACRO413480050EA 25.6 EUR
ACRO413480050 ACRO413485000 ACRO413480025 ACRO413480250
Magnésium sulfate, anhydre 97%, pur
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Granular powder (May contain grey particles)
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm