Imprimer
Baryum sulfate, EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP, Ph. Eur., très pur for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
1.01750.5000EA 570 EUR
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
Baryum sulfate, EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP, Ph. Eur., très pur for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
Baryum sulfate
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1345 °C
Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997