Imprimer
Calcium hydroxyde, EMPROVE® ESSENTIAL BP, FCC suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
1.02110.9025EA 0 EUR
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
Calcium hydroxyde, EMPROVE® ESSENTIAL BP, FCC suitable for use as excipient, SAFC®
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Point de fusion: 550
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
Merck Index: 13,01675