Imprimer
Calcium hydroxyde 95+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
403850010 403850025
ACRO403850010EA 73.1 EUR
ACRO403850010 ACRO403850025
Calcium hydroxyde 95+% ACS
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point d'ébullition: 2850 °C
Point de fusion: 580 °C (déc.)
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)