Imprimer
Calcium oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 85.6 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Calcium oxyde, Supelco®
Calcium oxyde
Formule: CaO
MW: 56.08 g/mol
Point d'ébullition: 2850
Point de fusion: 2580
Densité: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691