Imprimer
Calcium oxyde 96%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
196910010 196910025
ACRO196910010EA 33.7 EUR
ACRO196910010 ACRO196910025
Calcium oxyde 96%, très pur
Calcium oxyde
Formule: CaO
Point d'ébullition: 2850 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2570 °C
Densité: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
ONU: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %